Läs mer
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Sterila handskar
Produktkod. 17813842 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Kvantitet:
1 handske/påse, 100 påsar/låda, 14 lådor/Cs.
1 par/påse, 50 påsar/låda, 14 lådor/Cs.
Produktkod. 17813842
Brand: Ansell MDG801
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Syntetiska, puderfria handskar är individuellt förpackade och rekommenderas för frekventa handskbyten.
  • ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001 certifierad
  • Tillverkad av sampolymermaterial (etenvinylacetatfilm)
  • Ger god taktil känslighet
  • Rekommenderas för användning av personer med latexallergi typ I
  • För (icke-kirurgiska) ingrepp, kan även användas som handskfoder för ökat skydd
  • Förpackad som en enda steril handske eller par per påse
  • Förpackad på underlagspapper för enkel påtagning
  • Kostnadseffektivt syntetiskt alternativ
  • För användning i allmänna industriella applikationer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Fingertjocklek (engelska) 1,2 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.03 mm
Latexfri Ja
Material EVA
Palmtjocklek (engelska) 1,2 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Sterila handskar
Storlek Betydande
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 1,2 mil
Tjocklek (metrisk) 0.03 mm
Modell DISPOS-A-HANDE-313901
Kvantitet 1 handske/påse, 100 påsar/låda, 14 lådor/Cs.
Längd (engelska) 10,9 tum
Längd (metrisk) 278 mm