Läs mer
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Sterila handskar
Produktkod. 17853712 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Kvantitet:
1 handske/påse, 100 påsar/låda, 14 lådor/Cs.
1 par/påse, 50 påsar/låda, 14 lådor/Cs.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Kvantitet
17853712 Intermediär 1 par/påse, 50 påsar/låda, 14 lådor/Cs.
17813842 Betydande 1 handske/påse, 100 påsar/låda, 14 lådor/Cs.
17813612 Liten 1 handske/påse, 100 påsar/låda, 14 lådor/Cs.
17843812 Liten 1 par/påse, 50 påsar/låda, 14 lådor/Cs.
17813652 Intermediär 1 handske/påse, 100 påsar/låda, 14 lådor/Cs.
17813642 Betydande 1 par/påse, 50 påsar/låda, 14 lådor/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17853712 Leverantör Ansell Leverantörsnummer MDG751
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Syntetiska, puderfria handskar är individuellt förpackade och rekommenderas för frekventa handskbyten.
  • ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001 certifierad
  • Tillverkad av sampolymermaterial (etenvinylacetatfilm)
  • Ger god taktil känslighet
  • Rekommenderas för användning av personer med latexallergi typ I
  • För (icke-kirurgiska) ingrepp, kan även användas som handskfoder för ökat skydd
  • Förpackad som en enda steril handske eller par per påse
  • Förpackad på underlagspapper för enkel påtagning
  • Kostnadseffektivt syntetiskt alternativ
  • För användning i allmänna industriella applikationer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 1,2 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.03 mm
Latexfri Ja
Material EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Sterila handskar
Storlek Intermediär
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 1,2 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.03 mm
Modell DISPOS-A-GLOVE-313901PP
Kvantitet 1 par/påse, 50 påsar/låda, 14 lådor/Cs.
Längd (engelska) 10,9 tum
Längd (metrisk) 278 mm