Läs mer
Corning™ Aseptisk överföringslock för engångsbruk för Microcarriers-flaskor, steril
Produktkod. 17760708 Handla allt Corning Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Luer-lås hane med slang (1/8 tum ID, 1/4 tum OD)
MPC med slang (1/4 tum ID, 3/8 tum OD)
För användning med (utrustning):
100 g mikrobärarflaska
100g Microcarrier-flaska
500 g Microcarrier-flaska
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) För användning med (utrustning)
17760708 Luer-lås hane med slang (1/8 tum ID, 1/4 tum OD) 100g Microcarrier-flaska
15810540 MPC med slang (1/4 tum ID, 3/8 tum OD) 100 g mikrobärarflaska
17802155 Luer-lås hane med slang (1/8 tum ID, 1/4 tum OD) 500 g Microcarrier-flaska
17892145 MPC med slang (1/4 tum ID, 3/8 tum OD) 500 g Microcarrier-flaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17760708 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4626
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning mikrobärare, tillgängliga i 100g och 500g flaskor, kan utrustas med dessa Corning aseptiska överföringslock för att förhindra oavsiktlig kontaminering under bioreaktorladdning.
Dessa är aseptiska överföringshylsor för storlekarna 100 g och 500 g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 45 mm aseptisk överföringslock för engångsbruk
För användning med (applikation) Luer-lås hane med slang (1/8 tum ID, 1/4 tum OD)
För användning med (utrustning) 100g Microcarrier-flaska
Sterilitet Sterila
Produkttyp Aseptisk överföringsskruvlock
Material Polypropenlock med kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang
Kvantitet 1/Cs.