Läs mer
Corning™ Aseptisk överföringslock för engångsbruk för Microcarriers-flaskor, steril
Produktkod. 17892145 Handla allt Corning Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Luer-lås hane med slang (1/8 tum ID, 1/4 tum OD)
MPC med slang (1/4 tum ID, 3/8 tum OD)
För användning med (utrustning):
100 g mikrobärarflaska
100g Microcarrier-flaska
500 g Microcarrier-flaska
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) För användning med (utrustning)
17892145 MPC med slang (1/4 tum ID, 3/8 tum OD) 500 g Microcarrier-flaska
17760708 Luer-lås hane med slang (1/8 tum ID, 1/4 tum OD) 100g Microcarrier-flaska
15810540 MPC med slang (1/4 tum ID, 3/8 tum OD) 100 g mikrobärarflaska
17802155 Luer-lås hane med slang (1/8 tum ID, 1/4 tum OD) 500 g Microcarrier-flaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17892145 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4629
Beräknad leverans: 01-04-2027
Corning mikrobärare, tillgängliga i 100g och 500g flaskor, kan utrustas med dessa Corning aseptiska överföringslock för att förhindra oavsiktlig kontaminering under bioreaktorladdning.
Dessa är aseptiska överföringshylsor för storlekarna 100 g och 500 g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Beskrivning 45 mm aseptisk överföringslock för engångsbruk
För användning med (applikation) MPC med slang (1/4 tum ID, 3/8 tum OD)
För användning med (utrustning) 500 g Microcarrier-flaska
Sterilitet Sterila
Produkttyp Aseptisk överföringsskruvlock
Material Polypropenlock med kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang
Kvantitet 1/Cs.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.