Läs mer
Corning™ Aseptisk överföringslock för engångsbruk för Microcarriers-flaskor, steril
Handla allt Corning Produkter
För användning med (applikation):
Luer-lås hane med slang (1/8 tum ID, 1/4 tum OD)
MPC med slang (1/4 tum ID, 3/8 tum OD)
MPC med slangar (1/4 tums innerdiameter, 3/8 tums ytterdiameter)
För användning med (utrustning):
100 g mikrobärarflaska
100g Microcarrier-flaska
500 g Microcarrier-flaska
Beskrivning
Dessa är aseptiska överföringshylsor för storlekarna 100 g och 500 g.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 45 mm aseptisk överföringslock för engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Luer-lås hane med slang (1/8 tum ID, 1/4 tum OD) |
| För användning med (utrustning) | 100g Microcarrier-flaska |
| Sterilitet | Sterila |
| Produkttyp | Aseptisk överföringsskruvlock |
| Material | Polypropenlock med kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang |
| Kvantitet | 1/Cs. |