Läs mer
Bochem™ Engångsskål i aluminium
Produktkod. 10479962
Change view
Kapacitet (metrisk):
110 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10479962 110 ml
1 options
Produktkod. 10479962 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11611
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av aluminium. BOCHEM™ Engångsfat i aluminium är engångsfat.
  • Disponibel
  • Tillverkad av aluminium
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 110 ml
Disponibel För engångsbruk
Material Aluminium
Form Rund
Typ Rätt
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 99 mm