Läs mer
Sartorius™ Engångsprovpannor
Produktkod. 10440253 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10440253 90 mm Paket med 80
1 options
Produktkod. 10440253 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer 6965542
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd med Sartorius™ Fuktbalanser. Sartorius™ Engångsprovpannor i aluminium ger enkel rengöring vid bestämning av fukthalt.
  • Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Disponibel För engångsbruk
Material Aluminium
Form Cirkulär
Typ Balanspanna
Diameter (metrisk) 90 mm