Läs mer
Kimtech™ Purple Nitrile™ Ambidextra handskar
Beskrivning
Säker efterlevnad:
- PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425
- SV ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Kemiskt Stänkskydd
- EN 374-4:2003 Beständighet mot nedbrytning av kemikalier
- SV ISO 374-5:2016 Mikroorganism- och VIRUSskydd
- Matkontakt godkänd
- Branschledande handskar som erbjuder oöverträffat skydd, renhet och kvalitet.
- Nitrilkonstruktion resulterar i produkter som är starkare och slankare än latexhandskar och har bättre skydd mot ett bredare spektrum av kemikalier, inklusive cellgifter.
- Handskar är antistatiskt testade för att skydda bäraren och utrustningen, och ambidextrösa.
- Texturerade fingertoppar förbättrar grepp och taktil känslighet för säkrare och effektivare processer.
- Manschetter med pärlor ger handskarna styrka, minskar risken för att de går sönder och ökar deras hållbarhet, samtidigt som de minskar nedrullningen för lättare på- och avtagning.
- Innehåller ingen naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation för bäraren.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | PPE Kategori III enligt EG-rådets direktiv 89/686/EEG. Testad i enlighet med EN-normerna EN420:2003, ISO 16604 procedur B:2004, EN1149-5:2003, EN421:2004, Uppfyller eller överskrider AQL 0,65 G1 Inspektion för pinholes, ISO 9001 och ISO 13485, FDA CFR 21 del 820 |
| Klassificering | PPE Kategori III |
| Accelerator gratis | Ja |
| Användningsområden | Industriell, Lab |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Lila |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Jämna |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Visa mer |