Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ Purple Nitrile™ Ambidextrous handskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11809620
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
Produktkod. 11809620
Brand: Kimtech™ 90629
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Erbjuder det högsta skyddet av alla Kimtech™ handskar, Purple Nitrile™ Handskarna är latex-, silikon- och puderfria. Texturerade fingertoppar och pärlformade manschetter säkerställer styrka och känslighet, och handskarna är också antistatiska och godkända för kontakt med livsmedel.
Säker efterlevnad:
  • PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425
  • SV ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Kemiskt Stänkskydd
  • EN 374-4:2003 Beständighet mot nedbrytning av kemikalier
  • SV ISO 374-5:2016 Mikroorganism- och VIRUSskydd
  • Matkontakt godkänd
  • Branschledande handskar som erbjuder oöverträffat skydd, renhet och kvalitet.
  • Nitrilkonstruktion resulterar i produkter som är starkare och slankare än latexhandskar och har bättre skydd mot ett bredare spektrum av kemikalier, inklusive cellgifter.
  • Handskar är antistatiskt testade för att skydda bäraren och utrustningen, och ambidextrösa.
  • Texturerade fingertoppar förbättrar grepp och taktil känslighet för säkrare och effektivare processer.
  • Manschetter med pärlor ger handskarna styrka, minskar risken för att de går sönder och ökar deras hållbarhet, samtidigt som de minskar nedrullningen för lättare på- och avtagning.
  • Innehåller ingen naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation för bäraren.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad PPE Category III by EC Council Directive 89/686/EEC. Tested in accordance with the EN Norms EN420:2003, ISO 16604 procedure B:2004, EN1149-5:2003, EN421:2004, Meets or exceeds AQL 0.65 G1 Inspection for pinholes, ISO 9001 and ISO 13485, FDA CFR 21 part 820
Klassificering PPE Category III
Accelerator gratis Yes
Färg Purple
Disponibel Single-use
Exteriör finish Smooth
Fingertjocklek (engelska) 6.3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 5.5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 5.5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm (Cuff)
Finger stil Textured
Inspekterad för medicinsk användning Yes
Kvantitet 90 Pk.
Motståndskraftig mot Puncture and abrasion
Draghållfasthet 21 MPa
Längd (engelska) 9.6 in.
Längd (metrisk) 24.4 cm