Läs mer
Kimtech™ Purple Nitrile™ Ambidextra handskar
Product Code. 11889610
Change view
Click to view available options
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek Unit Size
11889610 Intermediär Paket med 100
11899610 Betydande Paket med 100
11809620 X-large Paket med 90
10248264 Liten Paket med 100
10737655 X-Small Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11889610 Supplier Kimtech™ Supplier No. 90627
Quantity Price
1 489.00 SEK / Paket med 100
10 464.60 SEK / Paket med 100
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
View all promotions
I lager
Edge
Add to basket
Erbjuder det högsta skyddet av alla Kimtech™ handskar, Purple Nitrile™ Handskarna är latex-, silikon- och puderfria. Texturerade fingertoppar och pärlformade manschetter säkerställer styrka och känslighet, och handskarna är också antistatiska och godkända för kontakt med livsmedel.
Säker efterlevnad:
  • PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425
  • SV ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Kemiskt Stänkskydd
  • EN 374-4:2003 Beständighet mot nedbrytning av kemikalier
  • SV ISO 374-5:2016 Mikroorganism- och VIRUSskydd
  • Matkontakt godkänd
  • Branschledande handskar som erbjuder oöverträffat skydd, renhet och kvalitet.
  • Nitrilkonstruktion resulterar i produkter som är starkare och slankare än latexhandskar och har bättre skydd mot ett bredare spektrum av kemikalier, inklusive cellgifter.
  • Handskar är antistatiskt testade för att skydda bäraren och utrustningen, och ambidextrösa.
  • Texturerade fingertoppar förbättrar grepp och taktil känslighet för säkrare och effektivare processer.
  • Manschetter med pärlor ger handskarna styrka, minskar risken för att de går sönder och ökar deras hållbarhet, samtidigt som de minskar nedrullningen för lättare på- och avtagning.
  • Innehåller ingen naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation för bäraren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad PPE Kategori III enligt EG-rådets direktiv 89/686/EEG. Testad i enlighet med EN-normerna EN420:2003, ISO 16604 procedur B:2004, EN1149-5:2003, EN421:2004, Uppfyller eller överskrider AQL 0,65 G1 Inspektion för pinholes, ISO 9001 och ISO 13485, FDA CFR 21 del 820
Klassificering PPE Kategori III
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell, Lab
AQL 0.65
Färg Lila
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Finger Thickness (English) 6,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,5 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 5,5 mil.
Tjocklek (metrisk) 0,09 mm (manschett)
Finger stil Texturerat
Inspekterad för medicinsk användning Ja
Kvantitet 100 Pk.
Motståndskraftig mot Punktering och nötning
Draghållfasthet 21 MPa
Längd (engelska) 9,6 tum
Längd (metrisk) 24.4 cm