Läs mer
Witeg™ Engångspåsar med autoklavavbara påsar
Produktkod. 13437667
Change view
Mått (L x B):
250 x 400 mm
Produktkod. Mått (L x B)
13437667 250 x 400 mm
1 options
Produktkod. 13437667 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 5 488 301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2112.03 SEK
    1660.10 SEK / Paket med 500
    Save 451.93 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
För att göra sig av med petriskålar, odlingsmaterial, tuber och mer.
  • Autoklavbar i 30 minuter vid 121 °C
  • Tillverkad av polypropen
  • Kapacitet på 3 L
  • 250 x 400 mm
  • Tillhandahöll 500 per paket
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel För engångsbruk
För användning med (applikation) Avfallshantering
För användning med (utrustning) Petriskålar, kulturmedel, tuber, etc.
Material Polypropen
nr per ärende 500/cs
Mått (L x B) 250 x 400 mm
Produkttyp Autoklavbara påsar
Kapacitet (metrisk) 3 L