Läs mer
Sampling Systems™ Engångsbailer
Handla allt Sampling Systems Produkter
Produkttyp:
Öskar
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
- Plastkulan i änden av provtagaren skjuts ur vägen när provtagaren sänks ner i produkten
- När provtagaren tas bort tätar plastkulan provtagaren
- Korskontamineringsrisken är eliminerad - enheten kan användas direkt från påsen
- Ingen rengöring krävs före eller efter provtagning
- Ingen rengöringsvalidering (detta är mycket dyrt att installera och köra)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Öskar |
| Material | HDPE |
| Beskrivning | Icke viktad |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Längd (metrisk) | 965 mm |
| Bredd (metrisk) | 40 mm |