Läs mer
Sampling Systems™ Engångsbailer
Produktkod. 15819341 Handla allt Sampling Systems Produkter
Produkttyp:
Öskar
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 15819341
Brand: Sampling Systems™ 5040W1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för provtagning från lagersilos eller brunnsprovtagning. Sampling Systems™ Engångsbailer kan antingen skjutas manuellt in i vätskan som provtas eller så kan den sänkas ner på änden av en tråd.
  • Plastkulan i änden av provtagaren skjuts ur vägen när provtagaren sänks ner i produkten
  • När provtagaren tas bort tätar plastkulan provtagaren
  • Korskontamineringsrisken är eliminerad - enheten kan användas direkt från påsen
  • Ingen rengöring krävs före eller efter provtagning
  • Ingen rengöringsvalidering (detta är mycket dyrt att installera och köra)
Specifikationer
Produkttyp Öskar
Material HDPE
Beskrivning Viktad slut
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Viskösa vätskor
Längd (metrisk) 965 mm
Bredd (metrisk) 40 mm