Läs mer
Epredia™ Basformar för engångsbruk
Produktkod. 12510117 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Mått (L x B):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12510117 30 x 24 mm Paket med 500
12580107 7 x 7 mm Paket med 500
12590107 15 x 15 mm Paket med 500
10724227 24 x 24 mm Paket med 500
12520117 37 x 24 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12510117 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 58952
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Använda Epredia™ Basformar för engångsbruk med alla kassetter i standardstorlek.
  • Rengöring i samband med metallformar krävs inte
  • Transparens underlättar vävnadsorientering
Beställningsinformation:
  • Säljes i lådor om fyra lådor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Basform
Material Plast
Mått (L x B) 30 x 24 mm
Disponibel Engångsbruk