Läs mer
Epredia™ Basformar för engångsbruk
Handla allt Epredia Produkter
Mått (L x B):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Cleaning associated with metal molds is not required
- Transparency facilitates tissue orientation
Ordering Information:
- Sold in cases of four boxes.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Base Mold |
| Material | Plastic |
| Mått (L x B) | 7 x 7 mm |
| Disponibel | Single-use |