Läs mer
Epredia™ Engångsbladshållare
Produktkod. p-4529865 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Bladbärare E
Bladbärare för engångsbruk E
För användning med (utrustning):
HM 310, HM 315 och HM 325
Laxstjärtstilsenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10680032
Brand: Epredia™ 705050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd låg- och högprofilsblad med snabbklämsystemet Epredia™ Engångsbladshållare.
Engångsbladshållare
  • Bladvinkel och bladjusteringsspakar är avtagbara för att skydda användarinställningarna (Endast version 2 och 3 enheter)
  • Koncentrisk spak låses på laxstjärten för att minska oavsiktlig rörelse av hållaren (Endast version 2 och 3 enheter)
  • Snabbklämsystem för hög- och lågprofilblad
  • Justerbar släppningsvinkel
  • Det rörliga knivskyddet täcker bladet helt i alla lägen
  • Knivhållarfot ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning E Typ bladhållare för laxstjärtsmodeller
Produkttyp Bladbärare för engångsbruk E
För användning med (utrustning) Laxstjärtstilsenhet