Läs mer
3M™ Blå skyddsöverdrag för engångsbruk, 4515-serien
Produktkod. 12912285 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Höjd (engelska):
64 till 67 tum.
66 till 69 tum.
69 till 71 tum.
70 till 74 tum.
73 till 76 tum.
76 till 78 tum.
78 till 81 tum.
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
167 till 176 cm
174 till 181 cm
179 till 187 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
‎186 till 194 cm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 20
Product Code. 12912285
missing translation for 'mfr': 3M™ 7000089623
Only null left
Add to basket
Add to basket
Overall ger skydd mot farligt damm som asbestfibrer. Uppfyller PPE-direktivet Kategori III, Typ 5/6 skydd.
  • Andningsbart material minskar värmeuppbyggnad och obehag
  • Utmärkt barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
  • Robust, mycket andningsbar 50gsm SMS material
  • Uppfyller kraven för inåtläckage enligt EN 1073-2 för skydd mot kärnpartiklar
  • Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
  • Tvåpanels huvdesign
  • Elastiska handleder, midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material SMS Polypropen
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Huva typ 2-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Serged
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass PPE-direktiv Kategori III, Typ 5/6
Modell 4515B
Storlek (engelska) Bröst 49 till 52 tum.
Storlek (metrisk) bröst 124 till 132 cm
Höjd (engelska) 76 till 78 tum.
Höjd (metrisk) 194 till 200 cm