Läs mer
3M™ Blå skyddsöverdrag för engångsbruk, 4515-serien
Produktkod. 12922285 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Höjd (engelska):
64 till 67 tum.
66 till 69 tum.
69 till 71 tum.
70 till 74 tum.
73 till 76 tum.
76 till 78 tum.
78 till 81 tum.
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
167 till 176 cm
174 till 181 cm
179 till 187 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
‎186 till 194 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Höjd (engelska) Höjd (metrisk) unitSize
12922285 4X-stor 78 till 81 tum. 200 till 206 cm Paket med 20
12962275 Liten 64 till 67 tum. 164 till 170 cm Paket med 20
12902285 2X-large 73 till 76 tum. ‎186 till 194 cm Paket med 20
12912285 3X-large 76 till 78 tum. 194 till 200 cm Paket med 20
12972275 Intermediär 66 till 69 tum. 167 till 176 cm -
12982275 Betydande 69 till 71 tum. 174 till 181 cm Paket med 20
12992275 X-large 70 till 74 tum. 179 till 187 cm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12922285 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000089624
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overall ger skydd mot farligt damm som asbestfibrer. Uppfyller PPE-direktivet Kategori III, Typ 5/6 skydd.
  • Andningsbart material minskar värmeuppbyggnad och obehag
  • Utmärkt barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
  • Robust, mycket andningsbar 50gsm SMS material
  • Uppfyller kraven för inåtläckage enligt EN 1073-2 för skydd mot kärnpartiklar
  • Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
  • Tvåpanels huvdesign
  • Elastiska handleder, midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek 4X-stor
Kön Unisex
Material SMS Polypropen
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Huva typ 2-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Serged
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass PPE-direktiv Kategori III, Typ 5/6
Modell 4515B
Storlek (engelska) Bröst 52 till 55 tum.
Storlek (metrisk) bröst 132 till 140 cm
Höjd (engelska) 78 till 81 tum.
Höjd (metrisk) 200 till 206 cm