Läs mer
3M™ Blå skyddsöverdrag för engångsbruk, 4515-serien
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Höjd (engelska):
64 till 67 tum.
66 till 69 tum.
69 till 71 tum.
70 till 74 tum.
73 till 76 tum.
76 till 78 tum.
78 till 81 tum.
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
167 till 176 cm
174 till 181 cm
179 till 187 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
186 till 194 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Andningsbart material minskar värmeuppbyggnad och obehag
- Utmärkt barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
- Robust, mycket andningsbar 50gsm SMS material
- Uppfyller kraven för inåtläckage enligt EN 1073-2 för skydd mot kärnpartiklar
- Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
- Tvåpanels huvdesign
- Elastiska handleder, midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsöverdrag |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS Polypropen |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Huva typ | 2-panel |
| Visa mer |