Läs mer
Stövelskydd för engångsbruk med halkskyddssula
Beskrivning
- Mikroporöst tyg
- PVC-sula
- Elastisk öppning
- Elastiska anklar
- Höjd: 45 cm (A)
- Längd: 35 cm (B)
- Vikt: 60 gsm
- Vitt
- PPE Kategori I
- Icke-steril
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| Material | Mikroporöst tyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Sula Typ | PVC |
| För användning med (applikation) | Tillverknings- eller livsmedelsbearbetningsmiljöer |
| Certifikat och efterlevnad | PPE kategori I |
| Förpackningsmängd | 20/påse, 10 påsar/kartong |
| Bredd (metrisk) | 35 cm |
| Visa mer |