Läs mer
Kimble Chase™ Vanliga engångsrör av borosilikatglas
Produktkod. 11755668
Change view
Diameter (metrisk):
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11755668 25 mm Paket med 500
1 options
Produktkod. 11755668 Leverantör Kimble Chase™ Leverantörsnummer 7350025150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rör för en mängd olika applikationer. Kimble ™Vanliga engångsborosilikatglasrör har en robust, enhetlig botten och konsekventa längder. Storlekarna 10 x 75 och 12 x 75 mm är lämpliga för celltvätt.
  • Rören är förpackade i praktiska brickor för enkel användning på bänkskivor och i lådor
  • Storleken på 6 x 50 mm kallas ofta för en“ Durham tub”
  • Brickor är krympförpackade i plastfilm, med rör som förblir i konstant inriktning för skydd mot brott och kontaminering under transport
  • Ingen markeringspunkt
  • Designad från ASTM Specifikation E890
  • Tillverkad av 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E890, USP Typ I, ASTM E438, typ I, klass B krav
Designtyp Vanlig
Beskrivning Provrör
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med För celltvättprocedurer
Förpackning Behändiga brickor och krymplindade i plastfilm
Kvantitet 500 pack
Kantad Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 25 mm