Läs mer
Sartorius™ Engångspåsar för utkast
Handla allt Sartorius Produkter
:
Engångspåsar för utkast; 100/pk
Beskrivning
Säkerhetsvågskåp säkerställer en säker arbetsmiljö för laboratoriepersonal utan att offra ergonomi eller precision vid vägning av giftiga och högpotenta prover.
- Designad för användning med SWC säkerhetsvågskåp
- Avfallsrännan fästs säkert på sidan av skåpet
- Engångspåsar möjliggör säker kassering av ämnen utan exponering för labbet
- Förorenat material kan kasseras på ett säkert sätt i ett system med dubbla påsar
- Förpackning: 100:-/pack
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | YWCG02 Avfallsnedkast för avfall, SWC säkerhetsvågskåp |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Produktlinje | SWC |