Läs mer
Fisherbrand™ Engångsstrumpor för renrum
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17805617 Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
11 till 15
6 till 10
Färg:
Vita, blå sömmar
Vita, röda sömmar
Produktkod. 17805617
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsstrumpor för renrum är specialiserade för kritiska miljöer och är ett hållbart, kostnadseffektivt alternativ för renrum och långvarigt slitage.
  • Fisherbrand Renrumsstrumpor för engångsbruk är ett kostnadseffektivt och renrumskompatibelt alternativ för renrum och långvarigt slitage.
  • Tvättad och inpackad ISO Klass 5 renrum, med extremt låg partikelförorening
  • Strumpornas struktur ger hög slitstyrka och hållbarhet samtidigt som den bibehåller god elasticitet.
  • Nötningsbeständig, mjuk och bekväm att bära.
  • Produkten ska förvaras på en ventilerad, torr, mögelsäker och insektssäker plats.
  • Undvik långvarig exponering av produkten för solljus.
  • Gnugga inte direkt mot grova föremål.
  • Tvätta med en neutral eller lätt alkalisk (pH< 9) syntetiskt tvättmedel på en skonsam cykel för att förhindra mekaniska och kemiska skador
  • Om sockorna slits sönder eller garnet börjar falla av eller slits på flera ställen, byt ut dem.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5 (Klass 100)
Färg Vita, röda sömmar
För användning med (applikation) Renrum och andra kritiska miljöer
Kön Unisex
Höjd (metrisk) 50 cm
Längd (metrisk) 26 cm
Material Polyester
Storlek 11 till 15
Vikt (metrisk) 25 g/par
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förpackningsmängd 500 par/Cs.