Läs mer
Fisherbrand™ Engångsstrumpor för renrum
Produktkod. 17895607 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
11 till 15
6 till 10
Färg:
Vita, blå sömmar
Vita, röda sömmar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Färg
17895607 6 till 10 Vita, blå sömmar
17805617 11 till 15 Vita, röda sömmar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17895607
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsstrumpor för renrum är specialiserade för kritiska miljöer och är ett hållbart, kostnadseffektivt alternativ för renrum och långvarigt slitage.
  • Fisherbrand Renrumsstrumpor för engångsbruk är ett kostnadseffektivt och renrumskompatibelt alternativ för renrum och långvarigt slitage.
  • Tvättad och inpackad ISO Klass 5 renrum, med extremt låg partikelförorening
  • Strumpornas struktur ger hög slitstyrka och hållbarhet samtidigt som den bibehåller god elasticitet.
  • Nötningsbeständig, mjuk och bekväm att bära.
  • Produkten ska förvaras på en ventilerad, torr, mögelsäker och insektssäker plats.
  • Undvik långvarig exponering av produkten för solljus.
  • Gnugga inte direkt mot grova föremål.
  • Tvätta med en neutral eller lätt alkalisk (pH< 9) syntetiskt tvättmedel på en skonsam cykel för att förhindra mekaniska och kemiska skador
  • Om sockorna slits sönder eller garnet börjar falla av eller slits på flera ställen, byt ut dem.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5 (Klass 100)
Färg Vita, blå sömmar
För användning med (applikation) Renrum och andra kritiska miljöer
Kön Unisex
Höjd (metrisk) 50 cm
Längd (metrisk) 26 cm
Material Polyester
Storlek 6 till 10
Vikt (metrisk) 25 g/par
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förpackningsmängd 500 par/Cs.