Läs mer
DWK Life Sciences Engångskulturrör, av soda-limeglas, rak kant
Produktkod. 10595272 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
14 ml
15 ml
18 ml
19 ml
22 ml
Diameter (metrisk):
10 mm
11,75 mm
12,25 mm
15,5 mm
15,75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 310
Paket med 500
Paket med 550
Produktkod. 10595272
Brand: DWK Life Sciences 231720784
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Odlingsrör används för att odla kulturer från flytande media.
In vitro-odling av djur- och växtceller i ett näringsmedium är en väsentlig del av dagens forskning inom området mikrobiologi. Dessa odlingsmetoder kan ske i olika skalor - kärlen väljs därefter. För testkörningar används ganska små kärl som odlingsrör. Förutom odlingsrör gjorda av DURAN™ , vårt produktsortiment innehåller även odlingsrör av soda-lime glas. Detta är ett glas i den tredje vattentäthetsklassen och tillhör kategorin soda-kalkglas med en hög andel alkali- och jordalkalioxider.
  • Kulturrör med raka kanter kan stängas med metallkåpor eller bomullspluggar för att tillåta luftväxling
  • Den raka kanten tillåter användning av Kapsenberg och metallkapslar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0,8 mm tjocklek
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Soda Lime Glas
För användning med Tillväxt av mikroorganismer; För mikrobiologiskt arbete
Kvantitet 550/Pk.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (metrisk) 11,75 mm