Läs mer
DWK Life Sciences Engångskulturrör, av soda-limeglas, rak kant
Produktkod. 15611604 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
14 ml
15 ml
18 ml
19 ml
22 ml
Diameter (metrisk):
10 mm
11,75 mm
12,25 mm
15,5 mm
15,75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 310
Paket med 500
Paket med 550
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15611604 8 ml 10 mm Paket med 250
15601604 6 ml 11,75 mm Paket med 250
10060371 15 ml 15,75 mm Paket med 310
15213035 18 ml 12,25 mm Paket med 250
10595272 8 ml 11,75 mm Paket med 550
16272261 19 ml 15,5 mm -
15299574 14 ml 15,5 mm Paket med 250
15267556 4 ml 10 mm Paket med 250
10598411 7 ml 12,25 mm Paket med 500
10716961 6 ml 12,25 mm Paket med 500
10766771 9 ml 12,25 mm Paket med 500
15473520 22 ml 15,5 mm Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15611604 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 231721883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.79 SEK
    376.01 SEK / Paket med 250
    Save 45.78 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Odlingsrör används för att odla kulturer från flytande media.
In vitro-odling av djur- och växtceller i ett näringsmedium är en väsentlig del av dagens forskning inom området mikrobiologi. Dessa odlingsmetoder kan ske i olika skalor - kärlen väljs därefter. För testkörningar används ganska små kärl som odlingsrör. Förutom odlingsrör gjorda av DURAN™ , vårt produktsortiment innehåller även odlingsrör av soda-lime glas. Detta är ett glas i den tredje vattentäthetsklassen och tillhör kategorin soda-kalkglas med en hög andel alkali- och jordalkalioxider.
  • Kulturrör med raka kanter kan stängas med metallkåpor eller bomullspluggar för att tillåta luftväxling
  • Den raka kanten tillåter användning av Kapsenberg och metallkapslar
Specifikationer
Beskrivning 0,8 mm tjocklek
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Soda Lime Glas
För användning med Tillväxt av mikroorganismer; För mikrobiologiskt arbete
Kvantitet 766/Pk.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (metrisk) 10 mm