Beskrivning
- LDPE
- dropping pipette, not graduated
Specifikationer
Specifikationer
| Material | LDPE |
| För användning med (applikation) | Suited for Training Purposes, In Industrial Labs, During Field Research and Applications |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Volym (metrisk) | 2.4 mL |
| Längd (metrisk) | 155 mm |
| Typ | Dropping Pipette |
| Disponibel | Single-use |