Läs mer
Fisherbrand™ Disposable Face Shields
Beskrivning
- PET lens
- Treated with anti-fog and anti-static coating
- Headpiece is held in place by a stretch strap
- Includes a latex-free foam band for comfortable extended wear
- Nonsterile
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (engelska) | 8.86 in. |
| Höjd (metrisk) | 22 cm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.18 mm |
| Bredd (engelska) | 13 in. |
| Bredd (metrisk) | 33 cm |
| Linsbeläggning | Anti-fog, Anti-static |
| Färg | Blue |
| Produkttyp | Faceshield |
| För användning med (applikation) | Provides excellent visibility while protecting the face and neck from accidental splashes. |
| Pannbandsmaterial | Elastic Knitted Polyurethane |
| Visa mer |