Läs mer
Pacific Handy Cutter Filmskärare för engångsbruk
Produktkod. 17788967
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Produktkod. Kvantitet
17788967 10/Förpackning
1 options
Produktkod. 17788967 Leverantör Pacific Handy Cutter Leverantörsnummer DFC364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1704.00 SEK
    1354.14 SEK / Paket med 50
    Save 349.86 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
DFC364 är en säkerhetsskär med dolt blad. Den erbjuder den högsta säkerhetsnivån och skyddar därmed människor och varor samtidigt.
  • Vår filmspecialist - speciellt lämplig för punktering på grund av den långa näsan.
  • Designad för folie av alla slag, tejp, bandning och bandning.
  • Den integrerade banddelaren minimerar användningen av bladet.
  • En engångsprodukt, med praktiskt ögla för att fästa en snodd eller upphängning.
  • Behöver du klippa till ett större avstånd? Då kommer du att gilla vår adapter DFCCON. Detta förvandlar din DFC364 till ett teleskopiskt skärverktyg.
Specifikationer
Produkttyp Engångskniv
För användning med (applikation) Punkteringsfolie, självhäftande tejp, bandning och bandning
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 10/Förpackning