Läs mer
Buerkle™ Engångstratt för pulver, LaboPlast™/SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17520846 Handla allt Bürkle Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Material:
Bio-PE
Polystyren
Polystyren, detekterbar
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 17520846
Brand: Buerkle™ 53786005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångstratten för pulver, LaboPlast™/SteriPlast™ har en kort, bred urladdning och är lämplig för överföring av pulverformiga prover och material, granulat och suspensioner samt andra vätskor.
  • För enkel och pålitlig överföring
  • Bred öppning förhindrar igensättning
  • Lämplig för användning i laboratorier och renrum eller för provtagning
  • Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
  • Individuellt förpackad och eventuellt steriliserad
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Diameter (metrisk) skaft 25 mm
Material Polystyren
Färg Vitt
För användning med (applikation) Överföring av pulver, granulat och suspensioner
Sterilitet Icke-steril
Produkttyp Påfyllningstratt (pulver)