Learn More
Buerkle™ Engångstratt för pulver, LaboPlast™/SteriPlast™
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Färg:
Blått
Vitt
Material:
Bio-PE
Polystyren
Polystyren, detekterbar
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Unit Size:
Paket med 10
Description
- För enkel och pålitlig överföring
- Bred öppning förhindrar igensättning
- Lämplig för användning i laboratorier och renrum eller för provtagning
- Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
- Individuellt förpackad och eventuellt steriliserad
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Överst | 100 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 25 mm |
| Material | Polystyren |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Överföring av pulver, granulat och suspensioner |
| Sterilitet | Sterila |
| Produkttyp | Påfyllningstratt (pulver) |