Läs mer
Buerkle™ Engångstratt för pulver, LaboPlast™/SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17540846 Handla allt Bürkle Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Material:
Bio-PE
Polystyren
Polystyren, detekterbar
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 17540846
Brand: Buerkle™ 53786007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångstratten för pulver, LaboPlast™/SteriPlast™ har en kort, bred urladdning och är lämplig för överföring av pulverformiga prover och material, granulat och suspensioner samt andra vätskor.
  • För enkel och pålitlig överföring
  • Bred öppning förhindrar igensättning
  • Lämplig för användning i laboratorier och renrum eller för provtagning
  • Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
  • Individuellt förpackad och eventuellt steriliserad
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Diameter (metrisk) skaft 25 mm
Material Polystyren
Färg Blått
För användning med (applikation) Överföring av pulver, granulat och suspensioner
Sterilitet Sterila
Produkttyp Påfyllningstratt (pulver)