Läs mer
Buerkle™ Engångstratt för pulver, LaboPlast™/SteriPlast™
Handla allt Bürkle Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Material:
Bio-PE
Polystyren
Polystyren, detekterbar
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- För enkel och pålitlig överföring
- Bred öppning förhindrar igensättning
- Lämplig för användning i laboratorier och renrum eller för provtagning
- Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
- Individuellt förpackad och eventuellt steriliserad
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 100 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 10 mm |
| Material | Bio-PE |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Fyllning av vätskor |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Produkttyp | Påfyllningstratt (pulver) |