Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Disponibel slipad skarvhylsa
Produktkod. 15346459
För användning med (utrustning):
För markfogar NS 14/23
För markfogar NS 24/29
För markfogar NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15346459
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101524
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar som en andra hud utan att lägga till bulk
  • Tunnväggig
  • Enastående kemikaliebeständighet vid driftstemperaturer från -200 till +260° C
  • Utan greppkrage, förenklar användningen av fogklämmor
Specifikationer
För användning med (utrustning) För markfogar NS 24/29
Material PTFE
Kvantitet 10
Temperaturområde (metriskt) -200 till +260° C
Tjocklek 50μ m
Standard konisk led nr. 24/29
Typ Disponibel