Läs mer
Kolmi Hopen™ Engångsset för vårdtunika och byxor, 40 g/m 2
Produktkod. 17790169 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17790169 Intermediär
17700179 Liten
17780169 Betydande
17710179 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17790169 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer J40800/M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa set med engångstunikor och byxor ger extra skydd för vårdpersonal.
  • Lätt och andningsbart polypropenmaterial
  • Lös form gör att användaren kan behålla god rörelse
  • Distribution av fibrer garanterar opacitet
  • Skjorta utan krage
  • Byxor med resår i midjan
  • Individuell förpackning för hygien och kontrollerad distribution
  • 40 g/m 2 tygvikt
Specifikationer
Storlek Intermediär
Material SMS
Färg Blått
Ärmstil Kort ärm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Tandvård, Medicin
Antal per förpackning 50 Pk.