Läs mer
Fisherbrand™ Inokulationsslingor för engångsbruk
Produktkod. 17793667 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym:
1μ L
10μ L
Sterilitet:
Sterila
Kvantitet:
25 slingor (individuellt packade)
50 slingor (individuellt packade)
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 17793667
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa inokuleringsöglor för engångsbruk är släta och flexibla för att underlätta jämna, likformiga ränder utan att skada gelytan. Sterila och icke-sterila alternativ tillgängliga.
  • Idealisk för anaeroba mikrobiologitillämpningar där djup agarympning krävs
  • Används i situationer där det inte är praktiskt att flamma, såsom under huvor och i anaerobisk kammare
  • Högpåverkande polystyrenöglor är släta och flexibla för att underlätta jämna, jämna ränder utan att skada gelytan
  • Tillräckligt styv för att penetrera media för inokulering under ytan
  • Engångsöglor behöver inte flamma, vilket bidrar till att eliminera risken för infektion på grund av aerosolbildning av patogena ämnen
  • Kan användas under huvor utan fara
  • Färgkodad för enkel storleksidentifiering
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 10μ L
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Kvantitet 25 slingor (individuellt packade)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras