Läs mer
Inokulationsslinga för engångsbruk, 10 μL
Produktkod. 12870155
Change view
Volym:
10μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Volym Förpackningsstorlek
12870155 10μ L Paket med 1000
1 options
Produktkod. 12870155 Leverantör Microspec Leverantörsnummer A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    723.00 SEK
    396.46 SEK / Paket med 1000
    Save 326.54 SEK
    45% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren för styrka och flexibilitet. Microspec™ Inokulationsslingor för engångsbruk är idealiska för odling av mikrober på plattor genom att överföra inokulum för strykning och för att överföra mikroskopiska organismer.
  • Hög slagkraft, polystyren, inokuleringsöglor för engångsbruk
  • 200 mm lång för att minska risken för kontaminering
  • Aseptisk tillverkning
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 10μ L
Längd (metrisk) 200 mm
Material Plast
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Produkttyp Inokuleringsslinga
För användning med (utrustning) Laboratorie- och forskningsanvändning
Kvantitet 1000 Pk.
För användning med (applikation) Laboratorie- och forskningsanvändning