Läs mer
Inokulationsslinga för engångsbruk, 1 μL
Produktkod. 12890155
Volym:
1μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12890155
Brand: Microspec C3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren för styrka och flexibilitet. Microspec™ Inokulationsslingor för engångsbruk är idealiska för odling av mikrober på plattor genom att överföra inokulum för strykning och för att överföra mikroskopiska organismer.
  • Hög slagkraft, polystyren, inokuleringsöglor för engångsbruk
  • 200 mm lång för att minska risken för kontaminering
  • Inkluderar 50 greppförseglingspåsar à 20 st.
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 1μ L
Längd (metrisk) 200 mm
Material Plast
Sterilitet Sterila
Produkttyp Inokuleringsslinga
För användning med (utrustning) Laboratorie- och forskningsanvändning
Kvantitet 1000 plastkulturöglor (50 påsar à 20)
För användning med (applikation) Laboratorie- och forskningsanvändning