Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ IntraEND™ Disposable Micropipets
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
2 μL
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
Längd (metrisk):
32 mm
61 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Comprised of disposable glass without ring mark.
- Complies with DIN ISO 7550.
- CE Marked in accordance with IVD-Directive 98/79
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Volume is defined by end-to-end filling
- Volumes greater than 5μL include DE-M marking.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ≤±0.5% |
| Kalibrering | To Contain |
| Certifikat och efterlevnad | DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE |
| Material | Glass |
| Kvantitet | 250/Box |
| Volym (metrisk) | 10 μL |
| Längd (metrisk) | 32 mm |
| Disponibel | Single-use |