Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Engångs IR-kort, 5x10cm, KBr-fönster, 15mm bländare
Produktkod. 15456575
Change view
Kvantitet:
25-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456575 25-pack Paket med 25
15446575 5-pack Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456575 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 043936.KM
 Begränsad artikel
I lager
Kartongkort som passar i hållaren till en spektrofotometer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Dimensiosn (Lx H): 50x 100 mm (1,97x 3,94 tum)
  • Engångskort i kartong
  • Bländare: 15 mm (0,591 tum)
  • KBr fönster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ IR-kort
Material KBr fönster
Kvantitet 25-pack
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.