Läs mer
Thermo Scientific Chemicals IR-kort för engångsbruk, 5x10cm, KBr-fönster, 19mm bländare
Produktkod. 15426575
Kvantitet:
25 Pk.
5 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 15426575
Brand: Thermo Scientific Chemicals 043935.KJ
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillhandahåll ett bekvämt monterat, icke-absorberande substrat för kvalitativ infraröd analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Size: 5 x 10cm
  • KBr window
  • 19mm aperture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Disposable IR Cards
Kvantitet 5 Pk.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.