Läs mer
Thermo Scientific™ Disposable IR Cards, 5x10cm, NaCl window, 15mm aperture
Produktkod. 15426565
Change view
Kvantitet:
25-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426565 5-pack Paket med 5
15436565 25-pack Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426565 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 043930.KJ
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillhandahåll ett bekvämt monterat, icke-absorberande substrat för kvalitativ infraröd analys.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
  • Size: 5 x 10cm
  • NaCl window
  • 15mm aperture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Disposable IR Cards
Kvantitet 5-pack