Läs mer
Thermo Scientific Chemicals IR-kort för engångsbruk, 5x10cm, NaCl-fönster, 19mm bländare
Produktkod. 15416565
Change view
Kvantitet:
25-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416565 25-pack Paket med 25
15406565 5-pack Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416565 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 043929.KM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Tillhandahåll ett bekvämt monterat, icke-absorberande substrat för kvalitativ infraröd analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Mått: 5 x 10 cm
  • NaCl-fönster
  • 19 mm bländare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning IR-kort för engångsbruk
Kvantitet 25-pack
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.