Läs mer
Thermo Scientific Chemicals IR-kort för engångsbruk, 5x10cm, NaCl-fönster, 19mm bländare
Produktkod. p-7070057
Kvantitet:
25 Pk.
5 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 15416565
Brand: Thermo Scientific Chemicals 043929.KM
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillhandahåll ett bekvämt monterat, icke-absorberande substrat för kvalitativ infraröd analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Mått: 5 x 10 cm
  • NaCl-fönster
  • 19 mm bländare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning IR-kort för engångsbruk
Kvantitet 25 Pk.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.