Läs mer
Engångsklänning för isolering
Produktkod. 16804471
Change view
Autoklaveringsbar:
Får inte autoklaveras
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Autoklaveringsbar Förpackningsstorlek
16804471 Får inte autoklaveras Paket med 100
1 options
Produktkod. 16804471 Leverantör New source - PPE Leverantörsnummer HLIGUNIV
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsklänningar ger en extremt effektiv barriär mot spridning av mikroorganismer och andra farliga eller smittsamma ämnen. Dessa klänningar är lämpliga för isoleringsarbete tillsammans med undersökningar, kliniska och laboratoriemiljöer.
  • Laminerat tyg
  • Polypropen: 28 gsm
  • Polyeten: 15 gsm
  • Stickade muddar
  • Blått
  • PPE kategori I
  • Icke-steril
  • Icke-kirurgisk
  • Stängd baksida
  • Med knytband och bälte
  • Universell
Specifikationer
Storlek Universell
För användning med (applikation) Undersökning, klinisk och laboratoriemiljö, icke-kirurgisk
Kön Unisex
Längd (metrisk) Ärm: 62 cm± 2; Klänning: 118 cm± 2
Antal fickor Hold (Håll)
Produkttyp Klänning för allmänt bruk
Material Laminerat tyg
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Manschettstil Sticka
Ärmstil Långärmad
Inkluderar Slips och bälte
Certifikat och efterlevnad PPE kategori I
Vikt (metrisk) 42 gsm± 3
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras