Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Magnetiska omrörarstänger för engångsbruk
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
41,3 mm
50,8 mm
Beskrivning
- Användbar för miljötester och biovetenskapliga tillämpningar där små provvolymer måste förberedas och utvärderas
- Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
- Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2015 anläggning, som verifierats av SGS certifiering
- Autoklavsäkert
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008 |
| Mått (L x B x H) | 50.8 x 8mm |
| För användning med (applikation) | Att blanda radioaktiva reagenser vid korskontaminering kan vara ett problem |
| Beläggning | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 50,8 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 100 |
| Form | Polygon |
| Visa mer |