Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Magnetiska omrörarstänger för engångsbruk
Produktkod. p-8576009 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
41,3 mm
50,8 mm
Produktkod. 11764146
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F371120002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stången har mångfacetterade ytor som ger turbulens i förhållande till cylindriska stänger av liknande jämn storlek.
  • Användbar för miljötester och biovetenskapliga tillämpningar där små provvolymer måste förberedas och utvärderas
  • Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
  • Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2015 anläggning, som verifierats av SGS certifiering
  • Autoklavsäkert
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Mått (L x B x H) 50.8 x 8mm
För användning med (applikation) Att blanda radioaktiva reagenser vid korskontaminering kan vara ett problem
Beläggning PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 50,8 mm
Material PTFE
Kvantitet 100
Form Polygon
Typ Magnetic Stir Bar