Läs mer
Fisherbrand™ Engångsobjektglas för mikroskop
Produktkod. 16505804 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
144/Pk.
Produktkod. Kvantitet
16505804 144/Pk.
1 options
Produktkod. 16505804
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hållbara mikroskopobjektglas i plast.
  • Förrengjorda och packade per dussin
  • Storlek: 3x 1 tum. (7.6x 2,5 cm)
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Material Plast
Förrensad Ja
Kvantitet 144/Pk.