Läs mer
Disposable Nitrile Examination Gloves
Produktkod. 16697535
Storlek:
Small
X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 16697535
Brand: New source - PPE 697024575602
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
These general purpose, disposable nitrile examination gloves are powder and latex-free, and are ideal in the laboratory and wider working environment for protection and general hygiene. PPE Category III and CE marked.
  • Disposable blue nitrile examination gloves
  • PPE Category III
  • For general purpose protection in the laboratory or wider workplace
  • EN 455 compliant and AQL 1.5
  • EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B
  • Powder-free and latex-free
  • Non-sterile
  • Ambidextrous fit for quick and easy donning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad PPE Cat. III; CE marked; EN 455; EEC 2016/425; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B; AQL 1.5
Färg Blue
Disponibel Single-use
Latexfri Yes
Material Nitrile
Storlek Small
Tjocklek (metrisk) 0.07 ±0.03 mm (Cuff)
Kvantitet 100 gloves/box
Draghållfasthet >14 MPa (elongation break >500%)
Längd (metrisk) 24 cm