Läs mer
3M™ Orange skyddsoverall för engångsbruk 4515
Produktkod. 11993744 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11993744
Brand: 3M™ 7000089633
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddsöverdrag 4515-serien skyddar mot farligt damm som asbestfibrer.
  • Andningsbart material minskar värmeuppbyggnad och obehag
  • Utmärkt barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
  • Robust, mycket andningsbar 50 gsm SMS material
  • Uppfyller kraven för inåtläckage enligt EN 1073-2 för skydd mot kärnpartiklar
  • Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
  • Tvåpanels huvdesign
  • Elastiska handleder, midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material SMS Polypropen
Färg Orange
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Huva typ 2-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Serged
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass PPE-direktiv Kategori III, Typ 5/6
Storlek (engelska) Bröst 36 till 39 tum.
Storlek (metrisk) bröst 92 till 100 cm
Höjd (engelska) 66 till 69 tum.
Höjd (metrisk) 167 till 176 cm